Läs mer
Embelin
Produktkod. p-7042871
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
Produktkod. 15496179
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J64074.MA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 550-24-3 | C17H26O4 | 294.39 g/mol
En hämmare av XIAP (X-linked inhibitor-of-apoptos protein) som innehåller antitumör och antiinflammatorisk aktivitet
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • En hämmare av XIAP (X-linked inhibitor-of-apoptos protein) som innehåller antitumör och antiinflammatorisk aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 550-24-3
Molekylformel C17H26O4
Molekylvikt (g/mol) 294.39
MDL-nummer MFCD00016369
InChI-nyckel IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N
Synonym embelin, embelic acid, emberine, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, unii-shc6u8f5er, embelin, embelia ribes, xiap inhibitor, embelin, shc6u8f5er
PubChem CID 3218
ChEBI CHEBI:4778
IUPAC-namn 2,5-dihydroxi-3-undecylcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Embelin
Färg Orange
Kvantitet 10 mg
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,3555
Formel vikt 294.4
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.