Läs mer
Embelin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Embelin |
| CAS | 550-24-3 |
| Molekylformel | C17 H26 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,5-Dihydroxy-3-undecyl-p-benzoquinone, 2,5-Dihydroxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone, Embelic acid, Emberine, NSC 91874, 2,5-Dihydroxy-3-undecyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(20)14(18)12-15(19)17(13)21/h12,18,21H,2-11H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O |
| IUPAC-namn | 2,5-dihydroxy-3-undecylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.39 |
| Formel vikt | 294.1831 |