Läs mer
Embramine, MedChemExpress
Beskrivning
Embramine is a monoethanolamine used as an antihistamine and anticholinergic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Embramine |
| CAS | 3565-72-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H22BrNO |
| Kvantitet | 5 mg |
| LEDER | CC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(Br)C=C2)OCCN(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.28 |
| Formel vikt | 348.28 |
| Kvalitet | Research |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |