Läs mer
Embramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Embramine |
| CAS | 3565-72-8 |
| Molekylformel | C18H22BrNO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-[1-(4-Bromophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethylethanamine, 1-(2-Dimethylaminoethoxy)-1-(p-bromophenyl)-1-phenylethane, 2-[(p-Bromo-alpha-methyl-alpha-phenylbenzyl)oxy]-N,N-dimethyl Ethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22BrNO/c1-18(21-14-13-20(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-17(19)12-10-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3 |
| LEDER | CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[1-(4-bromophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.28 |
| Formel vikt | 347.0885 |