Läs mer
Embutramide 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Embutramide |
| CAS | 15687-14-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Embutramide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C17 H27 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Butanamide, N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxy-, Embutane, Embutramide, HOE 18 680, HOE 18680, T 61, Butyramide, N-(beta,beta-diethyl-m-methoxyphenethyl)-4-hydroxy- (8CI), N-[2-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide, N-(beta,beta-Diethyl-m-methoxyphenethyl)-4-hydroxybutyramide, N-[2-(m-Methoxyphenyl)-2-ethylbutyl]-gamma-hydroxybutyramide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO3/c1-4-17(5-2,13-18-16(20)10-7-11-19)14-8-6-9-15(12-14)21-3/h6,8-9,12,19H,4-5,7,10-11,13H2,1-3H3,(H,18,20) |
| Lösningstyp | Single Solution |
| LEDER | CCC(CC)(CNC(=O)CCCO)c1cccc(OC)c1 |
| Visa mer |