Läs mer
Embutramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Embutramide |
| CAS | 15687-14-6 |
| Molekylformel | C17 H27 N O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Butyramide, N-(β,β-diethyl-m-methoxyphenethyl)-4-hydroxy- (8CI), N-[2-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide, Embutane, Embutramide, HOE 18 680, HOE 18680, N-(β,β-Diethyl-m-methoxyphenethyl)-4-hydroxybutyramide, N-[2-(m-Methoxyphenyl)-2-ethylbutyl]-γ-hydroxybutyramide, T 61 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO3/c1-4-17(5-2,13-18-16(20)10-7-11-19)14-8-6-9-15(12-14)21-3/h6,8-9,12,19H,4-5,7,10-11,13H2,1-3H3,(H,18,20) |
| LEDER | CCC(CC)(CNC(=O)CCCO)c1cccc(OC)c1 |
| IUPAC-namn | N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.4 |
| Formel vikt | 293.1991 |