missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Embutramide, TRC

Produktkod. 30375333
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375333 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30375333 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE52101010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Embutramide
CAS 15687-14-6
Molekylformel C17 H27 N O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Butyramide, N-(β,β-diethyl-m-methoxyphenethyl)-4-hydroxy- (8CI), N-[2-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide, Embutane, Embutramide, HOE 18 680, HOE 18680, N-(β,β-Diethyl-m-methoxyphenethyl)-4-hydroxybutyramide, N-[2-(m-Methoxyphenyl)-2-ethylbutyl]-γ-hydroxybutyramide, T 61
InChI formel InChI=1S/C17H27NO3/c1-4-17(5-2,13-18-16(20)10-7-11-19)14-8-6-9-15(12-14)21-3/h6,8-9,12,19H,4-5,7,10-11,13H2,1-3H3,(H,18,20)
LEDER CCC(CC)(CNC(=O)CCCO)c1cccc(OC)c1
IUPAC-namn N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide
Molekylvikt (g/mol) 293.4
Formel vikt 293.1991
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.