missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ EMD 281014 hydrochloride

Produktkod. 30001585
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001585 50 mg
30001548 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30001585 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4470/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Selective 5-HT2A antagonist

Selective 5-HT2A antagonist; displays high affinity for human 5-HT2A over 5-HT2C receptors (Ki values are 0.87 and 557 nM respectively). Exhibits low off-target activity (Ki values are >1000 and 1268 nM for human D2 receptors and IKr channels, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 443144-27-2
Molekylformel C22H22ClFN4O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material EMD 281014 hydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 412.89
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 412.893
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.