missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ EMD 386088 hydrochloride

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
EMD 386088 hydrochloride is a potent 5-HT6 receptor agonist (EC50 = 1.0 nM) that displays selectivity over other 5-HT receptors (IC50 values are 7.4, 110, 180, 240, 450, 620, 660 and 3000 nM for 5-HT6, 5-HT1D, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT4, 5-HT1A and 5-HT7 receptors respectively). Shows moderate affinity at 5-HT3 receptors (IC50 = 34 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-methyl-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole hydrochloride |
| CAS | 1171123-46-8 |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO |
| Molekylformel | C14H15N2Cl.HCl |
| Formel vikt | Observed MW: 283.2 |
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering