Läs mer
Merck Aerosolanalysmonitorer, 37 mm
Produktkod. 10528452 Handla allt Merck Produkter
Change view
Typ:
Aerosol Monitor Match-w, Pad
Aerosolmonitor med dyna
Kvalitet:
AAWP
HAWP
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Kvalitet Förpackningsstorlek
10528452 Aerosolmonitor med dyna AAWP Paket med 50
10014610 Aerosol Monitor Match-w, Pad AAWP Paket med 50
10330181 Aerosolmonitor med dyna HAWP Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10528452 Leverantör Merck Leverantörsnummer MAWP037A0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2560.00 SEK
    2230.00 SEK / Paket med 50
    Save 330.00 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 22-10-2026
Millipores 37 mm aerosolanalysmonitorer är transparenta, engångsfilterhållare av plast för användning med typ MF (blandade cellulosaestrar) Millipore filter. Ett tunt cellulosastöd tätar filtret mellan monitorsektionerna för att fördela provflödet jämnt över filterytan.
Den tredelade designen håller filtret på plats när den övre delen tas bort för öppen aerosolprovtagning.
Värdet för genomsnittligt antal bakgrundspartiklar (ABC) är markerat på varje monitorpaket.
  • Förmonterad med filter på plats
  • Finns med membran med matchad vikt
Applikationer:
Aerosolanalysmonitorer finns med 0,45μ m och 0,8μ m cellulosaestrar membran. Mätare med matchad vikt innehåller två filter matchade i vikt till inom 0,1 mg, vilket eliminerar förvägning av testfilter vid gravimetrisk analys.
Beställningsinfo
Monitorfodral finns också tillgängligt separat för användning med valfritt membran; levereras med eller utan stödring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Kontakter Kvinna Luer Slip
Material Polystyren
Porstorlek 0,8μ m
Filtreringsområde 9 cm 2
För användning med (applikation) Mikroskopisk partikelanalys och provtagning, miljöövervakning
Kvalitet AAWP
Tillräckligt för Asbest, spårmetaller, bly, blyföreningar, koppar, partikelgaser, svaveldioxid, arsenik
Typ Aerosolmonitor med dyna
Diameter (engelska) 1,4 tum
Diameter (metrisk) 3.7 cm
Diameterfilter (metriskt). 3.7 cm