Läs mer
Merck Aerosolanalysmonitorer, 37 mm
Produktkod. p-105408 Handla allt Merck Produkter
Typ:
Aerosol Monitor Match-w, Pad
Aerosolmonitor med dyna
Kvalitet:
AAWP
HAWP
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10528452
Brand: Merck MAWP037A0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Millipores 37 mm aerosolanalysmonitorer är transparenta, engångsfilterhållare av plast för användning med typ MF (blandade cellulosaestrar) Millipore filter. Ett tunt cellulosastöd tätar filtret mellan monitorsektionerna för att fördela provflödet jämnt över filterytan.
Den tredelade designen håller filtret på plats när den övre delen tas bort för öppen aerosolprovtagning.
Värdet för genomsnittligt antal bakgrundspartiklar (ABC) är markerat på varje monitorpaket.
  • Förmonterad med filter på plats
  • Finns med membran med matchad vikt
Applikationer:
Aerosolanalysmonitorer finns med 0,45μ m och 0,8μ m cellulosaestrar membran. Mätare med matchad vikt innehåller två filter matchade i vikt till inom 0,1 mg, vilket eliminerar förvägning av testfilter vid gravimetrisk analys.
Beställningsinfo
Monitorfodral finns också tillgängligt separat för användning med valfritt membran; levereras med eller utan stödring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Kontakter Kvinna Luer Slip
Material Polystyren
Porstorlek 0,8μ m
Filtreringsområde 9 cm 2
För användning med (applikation) Mikroskopisk partikelanalys och provtagning, miljöövervakning
Kvalitet AAWP
Tillräckligt för Asbest, spårmetaller, bly, blyföreningar, koppar, partikelgaser, svaveldioxid, arsenik
Typ Aerosolmonitor med dyna
Diameter (engelska) 1,4 tum
Diameter (metrisk) 3.7 cm
Diameterfilter (metriskt). 3.7 cm