Beskrivning
Dessa aerosolfilterhållare är designade för att övervaka luftburna partiklar från miljön och/eller slutna system. Välj den hållardesign som är mest lämplig för din metod. Aerosolfilterhållare finns i två format: öppen typ för provtagning i öppen atmosfär och standardutförande med stängd anslutning och inloppsspridningskammare. Tillämpningar: Partikelkontaminationsövervakning i gaser
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfria stålkroppar, filterstödskärmar; Anodiserad aluminium låsringar; Nylon Låshjul |
| Filtreringsområde | 9,6 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Vakuumfiltrera luft eller andra gaser från öppna atmosfärer för analys av partikelkontamination |
| Typ | Laboratoriefilterhållare eller cykloner |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Längd (metrisk) | 10,2 cm |
| Diameter (engelska) | 2,7 tum |
| Diameter (engelska) slang | 0,43 tum. |
| Diameter (metrisk) | 6.9 cm |
| Diameterfilter (metriskt). | 6.9 cm |
| Visa mer |