Specifikationer
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Well Shape | Konisk botten (V-brunn) |
| Antal per förpackning | 100 |
| Kvantitet | 100/Pk. |