Läs mer
Merck Rostfri stålplugg, 1/4 tum. NPT
Produktkod. 10059890 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
2.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Förpackningsstorlek
10059890 2.5 mm Paket med 2
1 options
Produktkod. 10059890 Leverantör Merck Leverantörsnummer YY1301009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.00 SEK
    725.69 SEK / Paket med 2
    Save 66.31 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 08-10-2026
Tillbehör för filterhållare för provberedning.
Millipore har ett brett urval av kopplingar, adaptrar, ventiler, mätare och slangar som kan användas tillsammans med Millipore filtreringssystem. Med angivna undantag är konstruktionsmaterialet Serie 300 rostfritt stål. Tri-Clamp (TC) beslag kallas enligt konventionen 1 1/2 tum, 2 tum, etc. 1 1/2 tum. TC-kopplingar ansluts till 1 tum eller 1 1/2 tum. OD-rörstorlekar. 2 tum TC-kopplingar ansluts till 2 tum. Endast OD-rörstorlek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Rostfritt stål
Sterilitet Icke-steril
Typ Plugg
Diameter (metrisk) Insida 2.5 mm
För användning med (utrustning) Utmatningstryckkärl