Läs mer
Merck Tryckmätare, 1/4 tum. ASME
Handla allt Merck Produkter
:
Tryckmätare; 1/4 tum. ASME
Beskrivning
- Millipore har ett brett urval av kopplingar, adaptrar, ventiler, mätare och slangar som kan användas tillsammans med Millipore filtreringssystem.
- Med angivna undantag är konstruktionsmaterialet Serie 300 rostfritt stål.
- Tri-Clamp (TC) beslag kallas enligt konventionen 1,5 tum, 2 tum, etc.
- 1,5 tum TC-kopplingar ansluts till 1 tum eller 1,5 tum. OD-rörstorlekar.
- 2 tum TC-kopplingar ansluts till 2 tum. Endast OD-rörstorlek.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Utmatning av tryckkärl |
| Material | Rostfritt stål (316) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Max. Tryck | 0 till 11 bar (0 till 160 psi) |
| Tryckvärdering | 0 till 11 bar (0 till 160 psi) |
| Typ | Tryckmätare |
| Diameter (engelska) | 0,25 tum |
| Diameter (engelska) Insida | 2,5 tum |
| Visa mer |