Läs mer
Merck Aerosoladapter, Luer Slip till 1/4 tum.– 3/8 tum ID slang
Produktkod. 10283201 Handla allt Merck Produkter
:
Aerosoladapter
Produktkod. 10283201
Brand: Merck XX6200004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anpassar vakuumkällan till filterhållare
Millipore har ett brett urval av kopplingar, adaptrar, ventiler, mätare och slangar som kan användas tillsammans med Millipore filtreringssystem. Med angivna undantag är konstruktionsmaterialet Series 300 rostfritt stål. Tri-Clamp (TC) beslag kallas enligt konventionen som 1 1/2 tum, 2 tum, etc. 1 1/2 tum. TC-kopplingar ansluts till 1 tum eller 1 1/2 tum. OD-rörstorlekar. 2 tum TC-kopplingar ansluts till 2 tum. Endast OD-rörstorlek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakter 0,25 till 0,37 tum. ID Slang
För användning med (utrustning) Millipore Aerosolanalysmonitor eller Swinnex™ 47 mm membranfilterhållare
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För att ansluta vakuumkällan till valfri millipore aerosolanalysmonitor eller Swinnex™ 47 mm membranfilterhållare
Inkluderar Aerosoladapter, Luer slip till 1/4  tum - 3/8  tum. ID-slang, rostfritt stål
Typ Miljötestsatser eller tillbehör
Diameter (engelska) Insida 0,25 tum
Diameter (metrisk) Insida 0.63 cm