Läs mer
Merck Aervent-50 engångsfilter
Handla allt Merck Produkter
Inloppsstil:
Båda sidor: 0,75 tum. (18 mm) sanitetsfläns (TC)
Båda sidor: slanganslutning för 4 till 9,5 mm ID latexslang och Luer Slip hona
Kvantitet:
100/Pk.
Typ:
Sprutfilter
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Filter av steriliseringsgrad designade för kritiska småskaliga gasledningar och ventilationsapplikationer
- 50 mm PTFE-membran
- Hydrofobisk
- Höga flöden och genomströmning, låga extraherbara ämnen, låg partikelavgivning
- Bred kemisk kompatibilitet
Användningsområden:
Steril avluftning av kärl och kärl, autoklavvakuumbrytningslinjer, sterilfiltrering med låg volym av icke-vattenhaltiga vätskor, litet fermentorinlopp och avgasfiltrering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Inloppsstil | Båda sidor: slanganslutning för 4 till 9,5 mm ID latexslang och Luer Slip hona |
| Outlet stil | Båda sidor: slanganslutning för 4 till 9,5 mm ID latexslang och Luer Slip hona |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Typ | Sprutfilter |
| Diameter (metrisk) | 62 mm |