Beskrivning
För användning med Amicon Pro Affinity Conc: 3 ml protein G-harts, 2 x 66 ml bind-/tvättbuffert, 12 ml elueringsbuffert, 2,5 ml neutraliseringsbuffert
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Amicon Pro Affinity |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Antikroppsrening |
| Material för hölje | Regenererad cellulosa (RC) |
| Inkluderar | 3 mL protein G-harts, 2 x 66 mL bindnings-/tvättbuffert, 12 mL elueringsbuffert, 2,5 mL neutraliseringsbuffert |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Typ | Centrifugalfilter |
| Volym (metrisk) | 15 ml |