Läs mer
Merck Immobilon™ Blockera brusreducerande reagenser
Produktkod. 13141294 Handla allt Merck Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Fluorescensanalys
Masspektrometri
Produkttyp:
Block-CH-reagens
Block-FL-reagens
Block-PO-reagens
Förpackningsstorlek:
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) Produkttyp unitSize
13141294 Masspektrometri Block-CH-reagens 500ml
11320250 Fluorescensanalys Block-FL-reagens 500ml
11340250 Masspektrometri Block-PO-reagens 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13141294 Leverantör Merck Leverantörsnummer WBAVDCH01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1915.00 SEK
    1740.80 SEK / 500ml
    Save 174.20 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera bakgrunden i Western blots, öka känsligheten för överlägsen detektering av proteiner med låg förekomst
  • Klar att användas
  • Proteinfri, minskar ospecifik bindning, speciellt vid användning av fosfoantikroppar eller avidin-biotinsystem
  • Speciellt konstruerad för EMD Millipore SNAP i.d.™ detektionssystem, men kan användas i traditionella Western blotting-protokoll
  • Lämplig för utspädning av primära och sekundära antikroppar
  • Räcker för 19 miniblots (var 8x 7cm blot kräver minst 26mL för SNAP i.d. )
  • Kompatibel med streptavidinantikroppar
  • Kompatibel med PVDF (Immobilon™ P, Immobilon FL) och nitrocellulosa
  • Block-CH-reagens är kompatibel med Immobilon HRP-substrat
  • Välj mellan tre blockreagenser
  • Block-CH-reagens för HRP-kemiluminescensdetektion
  • Block-FL-reagens för fluorescensdetektion
  • Block-PO-reagens för fosfoproteindetektion via kemiluminescens eller fluorescens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Block-CH-reagens
För användning med (applikation) Masspektrometri
Kvantitet 500 mL
Tillräckligt för Nitton 8 x 7 cm miniblottar
Innehåll och lagring 20 °C till 25 °C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Immobilon Block - CH (Chemiluminescent Blocker)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one