Beskrivning
- Klar att användas
- Proteinfri, minskar ospecifik bindning, speciellt vid användning av fosfoantikroppar eller avidin-biotinsystem
- Speciellt konstruerad för EMD Millipore SNAP i.d.™ detektionssystem, men kan användas i traditionella Western blotting-protokoll
- Lämplig för utspädning av primära och sekundära antikroppar
- Räcker för 19 miniblots (var 8x 7cm blot kräver minst 26mL för SNAP i.d. )
- Kompatibel med streptavidinantikroppar
- Kompatibel med PVDF (Immobilon™ P, Immobilon FL) och nitrocellulosa
- Block-CH-reagens är kompatibel med Immobilon HRP-substrat
- Välj mellan tre blockreagenser
- Block-CH-reagens för HRP-kemiluminescensdetektion
- Block-FL-reagens för fluorescensdetektion
- Block-PO-reagens för fosfoproteindetektion via kemiluminescens eller fluorescens
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Block-CH-reagens |
| För användning med (applikation) | Masspektrometri |
| Kvantitet | 500 mL |
| Tillräckligt för | Nitton 8 x 7 cm miniblottar |
| Innehåll och lagring | 20 °C till 25 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Immobilon Block - CH (Chemiluminescent Blocker)
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one