Beskrivning
De Centricon™ Plus-70 centrifugalfilter är en engångsenhet för engångsbruk designad för snabb bearbetning av vattenhaltiga biologiska lösningar i volymer från 15 till 70 ml. Den är endast kompatibel med centrifuger med svängande hink. De Centricon Plus-70-enheten kan koncentrera de flesta 70 ml lösningar ner till 350μ L på bara 25 minuter (vissa lösningar kan ta något längre tid).• 90 % typisk återhämtning• 50X till 200X koncentration• Låg uppehållsvolym• Polypropenhölje minimerar bindning• Deadstop förhindrar spinning till torrhet• Färdig att använda. Inget att montera Applikationer:• Koncentrering och avsaltning av kromatografikolonn elueras• Koncentrerar monoklonala antikroppar• Koncentrera proteiner eller virus från kultursupernatanter• Klargörande vävnadshomogenat och cellysat• Buffertbyte eller diafiltrering
engångs,engångs,vattenhaltiga,lösningar,volymer,intervall
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material (membran) | Ultracel-PL |
| MWCO | 30 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Koncentrering och avsaltning av kromatografikolonn eluat; Koncentrera monoklonala antikroppar; Koncentrera proteiner eller virus från kultursupernatanter; Klargörande vävnadshomogenat och cellysat; Buffertbyte eller diafiltrering |
| Material för hölje | Regenererad cellulosa (RC) |
| Inkluderar | Polypropylenfiltratuppsamlingskopp; provfilterkopp; koncentrat/retentatkopp och lock |
| Typ | Centrifugalfilter |
| Volym (metrisk) | 15 till 70 ml |