Läs mer
Merck Kemikalietålig vakuum- och tryckpump
Produktkod. 10555950 Handla allt Merck Produkter
Spänning:
115 V
220 V
Frekvens:
50 Hz
60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
220v-modellen är en icke-standard spänning; se till att du beställer rätt produkt.
Produktkod. 10555950
Brand: Merck WP6111560
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
220v-modellen är en icke-standard spänning; se till att du beställer rätt produkt.
Innehåller
70 cm av 0,25 tum innerdiameter slang; Millex™ FA 50 -filter för in-line fuktskydd.
Minska processfiltreringstiderna. Kemikalietålig vakuum- och tryckpump stöder höga flödeshastigheter för snabbare pumpning. Pumphuvud, hölje och regulator i gjuten aluminium med kemikaliebeständiga inre komponenter som tillval. Lätta och bärbara så att de kan delas mellan arbetsstationer.
  • Högeffektpumpar har en kolvdriven design för större kraft och höga flödeshastigheter för att minska processfiltreringstiden
  • Med valfritt kemikaliebeständigt huvud och membran för användning med frätande kemikalier, lösningsmedel och ångor
  • Bärbar design möjliggör enkel delning mellan arbetsstationer
  • Inkludera en Millex™ FA50-filter för in-line fuktskydd
  • UL-listad och CE-märkt
Certifikat
UL-listad och CE-märkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 813 mbar (24 tum Hg)
Fraktvikt (engelska) 9 lb.
Fraktvikt (metrisk) 4.1 kg
Inkluderar 70 cm av 0,25 tum innerdiameter och Millex™ FA50-filter
Elektriska krav 115 V 60 Hz
Material Aluminium
Vikt (engelska) 9 lb.
Vikt (metrisk) 4.1 kg
Flödeshastighet 37 l/min
Frekvens 60 Hz
Total höjd (engelska) 7 tum
Total höjd (metrisk) 17.8 cm
Total längd (engelska) 8 tum
Total längd (metrisk) 20.3 cm
Maximalt tryck 2,45 bar
Spänning 115 V