Läs mer
Merck Diffusionskammarringar
Produktkod. p-3303258 Handla allt Merck Produkter
Inkluderar:
0,59 mm hål
Inget hål
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10035291
Brand: Merck PR0001400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plexiglas ringar med 14 mm dia. för användning med diffusionskammare
  • Finns med eller utan hål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Diffusionskammarsats
Material Plexiglas™
Inkluderar Inget hål
Typ Plexiglas™ Ringar
Diameter (engelska) 0,55 tum.
Diameter (metrisk) 14 mm