Läs mer
Merck Diffusionskammarringar
Handla allt Merck Produkter
Inkluderar:
0,59 mm hål
Inget hål
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Finns med eller utan hål
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Diffusionskammarsats |
| Material | Plexiglas™ |
| Inkluderar | Inget hål |
| Typ | Plexiglas™ Ringar |
| Diameter (engelska) | 0,55 tum. |
| Diameter (metrisk) | 14 mm |