Läs mer
Merck Utmatning av tryckkärl
Handla allt Merck Produkter
Volym (metrisk):
3.8 L
5 L
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utmatningstryckkärl innehåller vätska för filtrering genom Millipore tryckstyrda filterhållare, om de är anslutna till en extern tryckkälla. De bärbara kärlen är tillgängliga i 5, 10 och 20-liters och 1-gallons kapacitet. Fartyg möter ASME™ -UM Code krav.
- Förslutningarna säkras med ett kamlåshandtag.
- Kärlen är autoklaverbara när de ventileras.
- Tillbehör som överensstämmer med koden, övertrycksventil, tryckmätare och slanganslutningar finns tillgängliga.
- Tillbehörsförslutning anpassar kärl för vakuumanvändning.
- 316 Stålkropp i rostfritt stål, beslag i rostfritt stål, fluorelastomerpackningar och O-ringar, gjuten neoprengummibas.
- 0,25 tum NPTF armbågskopplingar för inlopp och utlopp (märkta), 0,25 tum. NPTF för tryckmätare och avluftnings-/avlastningsventilfäste.
- Maximalt inloppstryck: 6,9 bar
- Maximal temperatur: 121 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Filterhållare |
| Material | Rostfritt stål (316) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Max. Tryck | 6,9 bar |
| Tryckvärdering | 100 psi |
| Temperatur (engelska) Max. | 249,8 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 121 °C |
| Typ | Utmatningstryckkärl |
| Visa mer |