Läs mer
Merck Utmatning av tryckkärl
Produktkod. 10263541 Handla allt Merck Produkter
Volym (metrisk):
3,8 l
5 l
10 l
20 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10263541
Brand: Merck XX6700P01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmatning av tryckkärl innehåller vätska för filtrering genom tryckstyrda filterhållare, om de är anslutna till en extern tryckkälla.
Utmatningstryckkärl innehåller vätska för filtrering genom Millipore tryckstyrda filterhållare, om de är anslutna till en extern tryckkälla. De bärbara kärlen är tillgängliga i 5, 10 och 20-liters och 1-gallons kapacitet. Fartyg möter ASME™ -UM Code krav.
  • Förslutningarna säkras med ett kamlåshandtag.
  • Kärlen är autoklaverbara när de ventileras.
  • Tillbehör som överensstämmer med koden, övertrycksventil, tryckmätare och slanganslutningar finns tillgängliga.
  • Tillbehörsförslutning anpassar kärl för vakuumanvändning.
  • 316 Stålkropp i rostfritt stål, beslag i rostfritt stål, fluorelastomerpackningar och O-ringar, gjuten neoprengummibas.
  • 0,25 tum NPTF armbågskopplingar för inlopp och utlopp (märkta), 0,25 tum. NPTF för tryckmätare och avluftnings-/avlastningsventilfäste.
  • Maximalt inloppstryck: 6,9 bar
  • Maximal temperatur: 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Filterhållare
Material Rostfritt stål (316)
Sterilitet Icke-steril
Max. Tryck 6,9 bar
Tryckvärdering 100 psi
Temperatur (engelska) Max. 249,8 °F
Temperatur (metrisk) Max 121 °C
Typ Tryckkärl
Volym (metrisk) 3,8 l
Höjd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 21.3 cm
Diameter (engelska) 0,25 tum
Diameter (engelska) Insida 0,2 tum
Diameter (metrisk) Insida 6.3 mm