Läs mer
Merck Durapore™ Membranfilter 0,45μ m
Produktkod. 10527862 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Yttyp:
Med rutnät
Vanlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttyp unitSize
10527862 47 mm Vanlig Paket med 100
10287800 13 mm Vanlig Paket med 100
10657111 25 mm Vanlig Paket med 100
10166040 142 mm Vanlig Paket med 50
10277850 90 mm Vanlig Paket med 50
10699113 47 mm Med rutnät Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10527862 Leverantör Merck Leverantörsnummer HVLP04700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rekommenderas när maximal återhämtning är viktig
Rekommenderas när maximal återhämtning är viktig. Durapore™ PVDF-membran: 0,45μ Porstorlek ger höga flödeshastigheter och genomströmning, låga extraherbara ämnen, bred kemisk kompatibilitet och låg proteinbindning. Finns i diametrar från 13 mm till 142 mm.
Durapore™ Membran ger höga flödeshastigheter och genomströmning, låga extraherbara ämnen och bred kemisk kompatibilitet. Hydrofil Durapore™ membran binder mycket mindre protein än nylon-, nitrocellulosa- eller PTFE-membran.
    Funktioner och fördelar
  • Finns i flera porstorlekar (både hydrofila och hydrofoba varianter) för att passa dina applikationsbehov
  • Durapore™ membranfilter har mycket låg proteinbindning för att minimera interaktion med ditt prov och maximera återhämtningen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
    Bubble Point 22 psi
    Färg Vitt
    Filtertyp Skärmfilter
    Material PVDF
    Porstorlek 0,45 μm
    Sterilitet Icke-steril
    Flödeshastighet >2,6 ml/min x cm 2
    Hydrofobicitet Hydrofil
    nr per ärende 100 förpackning
    Kvantitet 100/Pk.
    Yttyp Vanlig
    Tjocklek (metrisk) 125μ m
    Typ Filtermembran
    Vätbarhet Hydrofil
    Diameter (metrisk) 47 mm