Läs mer
Merck Tom monitorkassett, 25 mm, typ A
Produktkod. 10608091 Handla allt Merck Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
EMD Millipore Aerosolanalysmonitor (25 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10608091 EMD Millipore Aerosolanalysmonitor (25 mm) Paket med 50
1 options
Produktkod. 10608091 Leverantör Merck Leverantörsnummer M000025A0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5425.00 SEK
    4707.14 SEK / Paket med 50
    Save 717.86 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 28-01-2027
Provtagning och partikelanalys
Tillbehör för 3-delad PS-monitor, typ A
Beställningsinfo
Bulkpack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Miljötestsatser eller tillbehör
Material Polystyren
Kontakttyper Luer-slip hona, kräver slangadapter XX62 000 05
För användning med (utrustning) EMD Millipore Aerosolanalysmonitor (25 mm)
För användning med (applikation) Provtagning, Partikelanalys, Miljöanalys
Inkluderar Tom monitorkassett, 25  mm, typ A