Läs mer
Merck Tom monitorkassett för 37 mm aerosolanalysmonitorer
Produktkod. 10217920
Change view
För användning med (applikation):
För att ladda om kassetten med lämpliga filter
För att stänga bildskärmens inlopp och utlopp
Inkluderar:
Tom monitorfodral utan ring
Töm monitorkassett med ringar och pluggar
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) Inkluderar Förpackningsstorlek
10217920 För att stänga bildskärmens inlopp och utlopp Tom monitorfodral utan ring Paket med 50
10577872 För att ladda om kassetten med lämpliga filter Töm monitorkassett med ringar och pluggar Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10217920 Leverantör Merck Leverantörsnummer M00003700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 SEK
    1850.00 SEK / Paket med 50
    Save 410.00 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 01-02-2027
För 37 mm bildskärm
  • Tomma aerosolanalysmonitorer
  • För användning med typ MF (blandade cellulosaestrar) Millipore filter
Millipores 37 mm aerosolanalysmonitorer är transparenta, engångsfilterhållare av plast för användning med typ MF (blandade cellulosaestrar) Millipore filter. Ett tunt cellulosastöd tätar filtret mellan monitorsektionerna för att fördela provflödet jämnt över filterytan.
En tredelad design håller filtret på plats när den övre delen tas bort för öppen aerosolprovtagning. Värdet för genomsnittligt antal bakgrundspartiklar (ABC) är markerat på varje monitorpaket.
Applikationer:
Aerosolanalysmonitorer finns med 0,45μ m och 0,8μ m cellulosaestrar membran. Mätare med matchad vikt innehåller två filter matchade i vikt till inom 0,1 mg, vilket eliminerar förvägning av testfilter vid gravimetrisk analys.
Beställningsinfo
Bulkpack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Aerosol Analys Monitor Case
Material Polystyren
Kontakttyper Kvinna Luer Slip
För användning med (utrustning) EMD Millipore Aerosolanalysmonitor (37 mm)
För användning med (applikation) För att stänga bildskärmens inlopp och utlopp
Inkluderar Tom monitorfodral utan ring