Läs mer
Merck Flödesbegränsande öppningar
Produktkod. 10182111 Handla allt Merck Produkter
Change view
Luftflödeshastighet:
1 l/min.
2 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Luftflödeshastighet Förpackningsstorlek
10182111 2 l/min. Varje
10072423 1 l/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10182111 Leverantör Merck Leverantörsnummer XX5000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 SEK
    1660.00 SEK / Paket med 1
    Save 245.00 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 28-01-2027
Skapar kvantitativt luftflöde genom ett filter för luftburen föroreningsanalys
Flödesbegränsande öppningar skapar kvantitativt luftflöde genom en MF-Millipore filter för luftburen föroreningsanalys. Öppningarna är gängade i utloppet på en Millipore Aerosolanalyshållare eller aerosoladapter för att möjliggöra en konstant flödeshastighet när den erforderliga vakuumnivån appliceras. Värdena är noggranna till cirka 15 %. För större precision, kalibrera öppningen med en flödesmätare vid faktisk arbetsvakuumnivå.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Miljötestsatser eller tillbehör
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Millipore Aerosolanalyshållare eller aerosoladapter
För användning med (applikation) För att skapa kvantitativt luftflöde genom en Millipore filter för luftburen föroreningsanalys
Luftflödeshastighet 2 l/min.
Inkluderar Flödesbegränsande öppning, 2 L/min