Läs mer
Merck Vätskekontaminationsmonitorer
Handla allt Merck Produkter
Typ:
Matchad viktmätare
Monitor för vätskekontaminering
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Genomskinliga, engångsfilterhållare gjorda av Tenite™ plast och förmonterad med MF-Millipore filter
En tjock cellulosakudde, 34 mm i diameter, mellan monitorsektionerna tätar filtret för att fördela provflödet jämnt över filterytan. Använd med vätskeprovtagningskit (XX6403730). Övervakare med matchad vikt: Övervakare med matchad vikt eliminerar förvägning av testfilter vid gravimetrisk analys. Varje monitor innehåller två filter som matchar vikten till inom 0,1 mg. Provet passerar genom båda, men det övre (test-) filtret håller kvar all förorening. Skillnaden i filtervikter, efter torkning, är lika med vikten av föroreningar i provet.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Tenite Plast |
| Porstorlek | 0,8μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 9 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Gravimetrisk partikelanalys |
| Typ | Matchad viktmätare |
| Diameter (engelska) Insida | 1,45 tum. |
| Diameter (metrisk) Insida | 3.7 cm |