Beskrivning
Fluid Sampling Kit är en komplett lösning för fältbaserad vätskeinsamling och kontamineringsanalys. Provtagningsenheten i rostfritt stål ansluts till en snabbutlösningsventil som är installerad i systemledningen, som tillåter en uppmätt mängd vätska att passera genom monitorn. En ventilförsedd spruta fungerar som en pump för att avlägsna kvarvarande vätska från monitorn. Satsen är kompatibel med våra 37 mm kontamineringsmonitorer och monitorer med matchad vikt. För gravimetrisk analys eliminerar tillbehöret Matched-Weight Monitorer filterförvägning före provtagning. Funktioner och fördelar:• Stabil väska och provtagningsenhet i rostfritt stål ger många års service i fält• Vätskeprovtagningskit innehåller 12 Tenite™ föroreningsmonitorer Användning: För provtagning av turbinbränslen, vatten eller andra vätskor genom Millipore Kontamineringsanalys Övervakar före gravimetrisk eller kolorimetrisk analys.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål med rostfritt klädd PTFE-slang; Bildskärmar i polystyren |
| För användning med (applikation) | Provtagning av turbinbränslen, vatten eller andra vätskor genom Millipore™ föroreningsanalys övervakar före gravimetrisk eller kolorimetrisk analys |
| Inkluderar | Snabbventil eller plugg, 1/8 tum. NPTF tråd, Viton En tätning |
| Typ | Vätskeprovtagningssats |
| Bredd (engelska) | 9,25 tum. |
| Bredd (metrisk) | 23.5 cm |
| Höjd (engelska) | 4,88 tum. |
| Höjd (metrisk) | 12.4 cm |