Beskrivning
Komponenter och tillbehör för vätskeprovtagningskit
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Tygon™ |
| För användning med (applikation) | Provtagning av turbinbränslen, vatten eller andra vätskor genom Millipore™ föroreningsanalys övervakar före gravimetrisk eller kolorimetrisk analys |
| Typ | Slangar |
| Diameter (engelska) Insida | 0,18 tum. |
| Diameter (metrisk) Insida | 0.45 cm |
| För användning med (utrustning) | Vätskeprovtagningssats |