Läs mer
Merck Vätskekontaminationsmonitorer
Handla allt Merck Produkter
Typ:
Monitor för analys av vätskekontamination
Material:
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
En tjock cellulosakudde, 34 mm i diameter, mellan monitorsektionerna tätar filtret för att fördela provflödet jämnt över filterytan. Använd med vätskeprovtagningskit (XX6403730). Övervakare med matchad vikt: Övervakare med matchad vikt eliminerar förvägning av testfilter vid gravimetrisk analys. Varje monitor innehåller två filter som matchar vikten till inom 0,1 mg. Provet passerar genom båda, men det övre (test-) filtret håller kvar all förorening. Skillnaden i filtervikter, efter torkning, är lika med vikten av föroreningar i provet.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Vätskeprovtagningssats |
| Material | Polystyren |
| Porstorlek | 0,8μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 9 cm 2 |
| Inkluderar | Vaddera |
| Typ | Monitor för analys av vätskekontamination |
| Diameter (engelska) Insida | 1,45 tum. |
| Diameter (metrisk) Insida | 3.7 cm |