Läs mer
Merck Analyssats för vätskekontaminering, 230 V/50 Hz
Produktkod. 10176390 Handla allt Merck Produkter
Change view
Typ:
Analyssats för vätskekontaminering
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ unitSize
10176390 Analyssats för vätskekontaminering Varje
1 options
Produktkod. 10176390 Leverantör Merck Leverantörsnummer XX7104712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42075.00 SEK
    38232.32 SEK / Paket med 1
    Save 3842.68 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Glasfilterhållare (47 mm) med skärm av rostfritt stål, 1L vakuumfiltreringskolv, filtertång med trubbig ände, latexslang (1/4 tum x 23 tum), 25 mm lösningsmedelsfiltreringsdispenser, 400 PetriSlides, Chemical Duty Pump (115V), Chemical Duty Pump (220V).
Överensstämmer med standardmetoder för kontamineringstest
Analyssats för vätskekontaminering, 230 V/50 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM-D2276, ARP-598
Material Rostfritt stål
Inkluderar Vakuum/tryckpump, 47 mm filterhållare i rostfritt stål, 1 L kolv, pincett, 0,25 tum. ID-slang, 25 mm dispenser för lösningsmedel, PetriSlides, filter, kemikaliepump
Typ Analyssats för vätskekontaminering