Läs mer
Merck Hydrosol Filterhållare i rostfritt stål och tillbehör
Produktkod. 10654552 Handla allt Merck Produkter
Change view
Typ:
Hydrosol Bas
Reservdelssats
Tratt och låsring
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10654552 Tratt och låsring Varje
10111541 Reservdelssats Varje
10450103 Hydrosol Bas Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10654552 Leverantör Merck Leverantörsnummer XX2004704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för filterhållare för provberedning.
De Hydrosol byte av filterhållare DelarXX2004704 Tratt och låsring, rostfritt stålXX2004702 Bas med skärm, packning och stödXX20047RK Reservdelssats för Hydrosol Filterhållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
För användning med (utrustning) 47 mm hydrosol vakuumfilter
Material Rostfritt stål
Sterilitet Icke-steril
Typ Tratt och låsring
Volym (metrisk) 650 mL
Diameter (metrisk) Överst 114 mm