Läs mer
Merck Provtagningskapsel för metallanalys, 0,45μ m
Produktkod. 10357553 Handla allt Merck Produkter
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
10 förpackning
50 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10357553 1 förpackning Varje
10689023 10 förpackning Paket med 10
10747074 50 förpackning Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10357553 Leverantör Merck Leverantörsnummer GWSC04501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Certificate showing lowest detectable level (LDL) analyses for a broad range of metals.
Engångsmetod, EPA-accepterad metod för att samla upp grundvatten före analys av lösta metaller.
Dessa grundvattenprovtagningskapslar är en EPA-godkänd metod för uppsamling av grundvatten före analys av löst metall. Det veckade membranet ger fyra gånger större filtreringsyta än en 142 mm filterskiva för snabbare flödeshastigheter och högre genomströmning.
Drag& Fördelar:
  • Varje kapsel innehåller ett certifikat som indikerar analys av lägsta detekterbara nivån (LDL) för 67 metaller och 2 anjoner
  • Lågt extraherbart filter och husmaterial minimerar bakgrunden under provanalys
  • Finns med tre olika porstorlekar för att passa en mängd olika vattenförhållanden: 5,0μ m för höga partikelhalter, 1,0μ m för normala partikelhalter, 0,45μ m för relativt rent vatten
Tillämpningar: Miljöövervakning, Analys av lösta metaller i vatten
Uppfyllande
Certifierad för 67 metaller och 2 anjoner; träffa USA EPA-filtreringskrav för 0,45 μm filtrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Certifierad för 67 metaller och 2 anjoner; träffa USA EPA-filtreringskrav för 0,45μ m filtrering.
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 600 cm 2
För användning med (applikation) För metallanalys
Material för hölje HDPE
Kvantitet 1 förpackning
Typ Farmaceutiska filter eller ultrafilter
Diameter (metrisk) membran 7.6 cm