Läs mer
Merck Provtagningskapsel för metallanalys, 0,45μ m
Handla allt Merck Produkter
Kvantitet:
1 förpackning
10 förpackning
50 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Varje
Beskrivning
Innehåller
Certificate showing lowest detectable level (LDL) analyses for a broad range of metals.
Dessa grundvattenprovtagningskapslar är en EPA-godkänd metod för uppsamling av grundvatten före analys av löst metall. Det veckade membranet ger fyra gånger större filtreringsyta än en 142 mm filterskiva för snabbare flödeshastigheter och högre genomströmning.
Drag& Fördelar:
Drag& Fördelar:
- Varje kapsel innehåller ett certifikat som indikerar analys av lägsta detekterbara nivån (LDL) för 67 metaller och 2 anjoner
- Lågt extraherbart filter och husmaterial minimerar bakgrunden under provanalys
- Finns med tre olika porstorlekar för att passa en mängd olika vattenförhållanden: 5,0μ m för höga partikelhalter, 1,0μ m för normala partikelhalter, 0,45μ m för relativt rent vatten
Tillämpningar: Miljöövervakning, Analys av lösta metaller i vatten
Uppfyllande
Certifierad för 67 metaller och 2 anjoner; träffa USA EPA-filtreringskrav för 0,45 μm filtrering.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad för 67 metaller och 2 anjoner; träffa USA EPA-filtreringskrav för 0,45μ m filtrering. |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 600 cm 2 |
| Material för hölje | HDPE |
| Kvantitet | 10 förpackning |
| Typ | Farmaceutiska filter eller ultrafilter |
| Diameter (metrisk) membran | 7.6 cm |