Läs mer
Merck Tillbehör och reservdelar till In-Line Filterhållare
Produktkod. 10089980 Handla allt Merck Produkter
Typ:
Handknopp
O-ring
Slangadapter
Supportskärm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10089980
Brand: Merck XX4304705
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör och ersättningar för 47mm In-Line Filterhållare
Millipore har ett brett urval av kopplingar, adaptrar, ventiler, mätare och slangar som kan användas tillsammans med Millipore filtreringssystem. Med angivna undantag är konstruktionsmaterialet Series 300 rostfritt stål. Tri-Clamp (TC) beslag kallas enligt konventionen som 1 1/2 tum, 2 tum, etc. 1 1/2 tum. TC-kopplingar ansluts till 1 tum eller 1 1/2 tum. OD-rörstorlekar. 2 tum TC-kopplingar ansluts till 2 tum. Endast OD-rörstorlek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) 47 mm In-line filterhållare
Material Nylon
Sterilitet Icke-steril
Typ Handknopp