Description
Millipore har ett brett urval av kopplingar, adaptrar, ventiler, mätare och slangar som kan användas tillsammans med Millipore filtreringssystem. Med angivna undantag är konstruktionsmaterialet Series 300 rostfritt stål. Tri-Clamp (TC) beslag kallas enligt konventionen som 1 1/2 tum, 2 tum, etc. 1 1/2 tum. TC-kopplingar ansluts till 1 tum eller 1 1/2 tum. OD-rörstorlekar. 2 tum TC-kopplingar ansluts till 2 tum. Endast OD-rörstorlek.
Specifications
Specifications
| För användning med | Millipore Filtreringssystem |
| Inkluderar | Adapter, hane M Luer-Lok , nylon |
| Material | Nylon |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Laboratoriefilterhållare eller cykloner |
| Material för fodral | Nylon |