Läs mer
Merck Tillbehör och reservdelar till In-Line Filterhållare
Handla allt Merck Produkter
Typ:
Handknopp
O-ring
Slangadapter
Supportskärm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Paket med 6
Varje
Beskrivning
Tillbehör och ersättningar för 47mm In-Line Filterhållare
Millipore har ett brett urval av kopplingar, adaptrar, ventiler, mätare och slangar som kan användas tillsammans med Millipore filtreringssystem. Med angivna undantag är konstruktionsmaterialet Series 300 rostfritt stål. Tri-Clamp (TC) beslag kallas enligt konventionen som 1 1/2 tum, 2 tum, etc. 1 1/2 tum. TC-kopplingar ansluts till 1 tum eller 1 1/2 tum. OD-rörstorlekar. 2 tum TC-kopplingar ansluts till 2 tum. Endast OD-rörstorlek.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | 47 mm In-line filterhållare |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Inkluderar | Slangadapter, 1/4 tum. NPTF till 5/16 tum. ID, polypropen |
| Typ | Slangadapter |
| Diameter (engelska) Insida | 1/4 tum |
| Diameter (metrisk) Insida | 6 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 6.3 mm |