Läs mer
Merck Hydrofoba kantmembran
Produktkod. 10629693 Handla allt Merck Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Yttyp:
Vanlig
Inkluderar:
Bulk (100 filter)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Sterilitet Yttyp Inkluderar Förpackningsstorlek
10629693 Icke-steril Vanlig Bulk (100 filter) Paket med 100
1 options
Produktkod. 10629693 Leverantör Merck Leverantörsnummer HAEP04700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4285.00 SEK
    3740.00 SEK / Paket med 100
    Save 545.00 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
För mikrobiologisk och sterilitetstestning av antibiotika och bakteriostatiska läkemedel, samt för fyllningsmaskindrift
Hydrofoba kantmembran är standardfilter av MF-typ med kanter. Den icke-vätande kanten förhindrar läkemedelsintrång under hållarens tätningskant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material (membran) MCE
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Mikrobiologisk och sterilitetstestning av antibiotika och bakteriostatiska läkemedel, samt för fyllningsmaskindrift
Hydrofobicitet Hydrofob kant
Inkluderar Bulk (100 filter)
Yttyp Vanlig
Temperatur (engelska) Drift 167 °F
Temperatur (metrisk) Drift 75 °C
Tjocklek (metrisk) 150μ m
Typ Hydrofobt kantmembran
Vattenflöde 60 ml/min/ cm2
Diameter (engelska) 1,85 tum.
Diameter (metrisk) 4.7 cm
Diameter (metrisk) skiva 4.7 cm