Läs mer
Merck Immobilon-NC överföringsmembran
Produktkod. 10124323 Handla allt Merck Produkter
Change view
Mått (L x B):
3 m x 33 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
10124323 3 m x 33 cm Varje
1 options
Produktkod. 10124323 Leverantör Merck Leverantörsnummer HATF00010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Maximal känslighet med minimal bakgrund, lämplig för både kemiluminiscenta och radioaktiva detektionssystem
Biologiskt inerta blandningar av cellulosaacetat och cellulosanitrat har gjorts MF-Millipore™ membranfilter ett av de mest använda membranen i analytiska och forskningsapplikationer. MF-Millipore™ filter utan Triton™ ytaktivt ämne innehåller minimala mängder vätmedel och har ett lägre vattenextraktionsbart innehåll än standard MF-Millipore™ filter.Funktioner och fördelar:
  • Mångsidigt filter för biologiska och miljömässiga övervakningsapplikationer
  • Finns i en rad porstorlekar, färgad svart eller vit, med eller utan rutnät
  • Kompatibel med etylenoxid, gammabestrålning och autoklavsteriliseringsmetoder
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Beskrivning Rulla
    Material MCE
    Porstorlek 0,45 μm
    Filterkod HATF
    För användning med (applikation) Western blotting
    Yttyp Vanlig
    Typ Blotting Membran
    Mått (L x B) 3 m x 33 cm
    Längd (metrisk) 33 cm
    Bredd (metrisk) 300 cm
    compliance-icons
    Produktbeteckning
    • Immobilon NC Transfer Membrane 33cm X 3m Roll
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
    Faroangivelser
    • H228-Brandfarligt fast ämne.
    Skyddsangivelse
    • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
    • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
    • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P370+P378-Vid brand: Släck med .