Läs mer
Merck Immobilon™ -P Blotting Smörgåsar
Handla allt Merck Produkter
Längd (metrisk):
7 cm
8,5 cm
Bredd (metrisk):
8,4 cm
13,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
Blotta smörgåsar:När du behöver bearbeta flera blottar är läskmackor ett bekvämt och tidsbesparande val. Våra smörgåsar inkluderar ark av Immobilon-P-membran interfolierade med förskurna ark av kromatografiskt läskfilterpapper och är kompatibla med alla vanliga våtöverföringsanordningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 7 cm |
| Bredd (metrisk) | 8,4 cm |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,45μ m |