Läs mer
Merck Immobilon™ -P PVDF-membran
Produktkod. 10344661
Change view
Längd (metrisk):
7 cm
8 cm
8,5 cm
9 cm
10 cm
15 cm
20 cm
26 cm
26,5 cm
10 m
Bredd (metrisk):
8,4 cm
8,5 cm
10 cm
12 cm
13,5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3,75 m
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 10
Paket med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Formatera Förpackningsstorlek
10344661 26,5 cm 3,75 m Rulla 1 rulle
10408793 8 cm 10 cm Ark Paket med 10
10503224 8,5 cm 13,5 cm Ark Paket med 10
10505672 7 cm 8,4 cm Ark Paket med 50
10458712 9 cm 12 cm Ark Paket med 10
10663751 10 cm 10 cm Ark Paket med 10
10384511 15 cm 15 cm Ark Paket med 10
10180771 20 cm 20 cm Ark Paket med 10
10796851 26 cm 26 cm Ark Paket med 10
16329601 10 m 8,5 cm Rulla -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10344661 Leverantör Merck Leverantörsnummer IPVH00010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12130.00 SEK
    7125.77 SEK / 1 rullar
    Save 5004.23 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Hydrofobt PVDF-överföringsmembran för western blotting
Immobilon™ PVDF-membran erbjuds i fyra typer, var och en optimerad för olika proteinblottingapplikationer. Behändiga läskmackor har förskurna ark av membran och läskpapper. Immobilon™ PVDF-membran har hög proteinadsorption, så du kommer inte att förlora proteiner under överföring eller reprobing. Den öppna porstrukturen gör det enkelt att komma åt bundna proteiner och ta bort obundna prober. Dessutom, Immobilon™ PVDF-membran optimerade för fluorescerande blöts ökar dramatiskt signal-till-brus-förhållanden för hög känslighet i kvantitativa, multiplexerande applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 26,5 cm
Bredd (metrisk) 3,75 m
För användning med (applikation) Optimerad för att binda proteiner överförda från en mängd olika gelmatriser
Formatera Rulla
Material PVDF
Porstorlek 0,45μ m
Mått (LxB) 3.75 m x 26.5 cm
Produktlinje Immobilon