Läs mer
Merck Immobilon™ -PSQ PVDF-membran
Produktkod. 10491541 Handla allt Merck Produkter
Change view
Mått (LxB):
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26 x 26 cm
26,5 cm x 3,75 m
7 x 8,4 cm
8 x 10 cm
8,5 x 13,5 cm
9 x 12 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 10
Paket med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Formatera unitSize
10491541 26,5 cm x 3,75 m Rulla 1 rulle
10153593 7 x 8,4 cm Ark Paket med 50
11506345 8 x 10 cm Ark Paket med 10
10163593 8,5 x 13,5 cm Ark Paket med 10
10146470 10 x 10 cm Ark Paket med 10
10094450 15 x 15 cm Ark Paket med 10
10712731 26 x 26 cm Ark Paket med 10
10481541 20 x 20 cm Ark Paket med 10
10593984 9 x 12 cm Ark Paket med 10
16339601 10 m x 8,5 cm Rulla -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10491541 Leverantör Merck Leverantörsnummer ISEQ00010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6670.00 SEK
    6071.04 SEK / 1 rullar
    Save 598.96 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 20-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För Western blots och proteinsekvensering
Immobilon-PSQ-membran:
  • 0,2μ m porstorlek och en stor inre struktur
  • Högre proteinadsorption och sekvenseringsutbyten än andra membran
  • Rekommenderas för blotting av proteiner mindre än 20 kDa
  • Förhindrar genomblåsning av lågmolekylära proteiner
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Längd (metrisk) 26.5 cm
    Bredd (metrisk) 375 cm
    För användning med (applikation) För sekvensering av låg förekomst eller låg molekylvikt (< 20 000 Dalton) proteiner
    Bredd (engelska) 147,63 tum.
    Formatera Rulla
    Material Immobilon-P SQ
    Längd (engelska) 10,43 tum.
    Porstorlek 0,2μ m
    Mått (LxB) 26,5 cm x 3,75 m