Läs mer
Merck Immobilon™ -PSQ PVDF-membran
Handla allt Merck Produkter
Mått (LxB):
10 m x 8.5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26 x 26 cm
26.5 cm x 3.75 m
7 x 8.4 cm
8 x 10 cm
8.5 x 13.5 cm
9 x 12 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 10
Paket med 50
Beskrivning
Immobilon-PSQ-membran:0,2μ m porstorlek och en stor inre struktur Högre proteinadsorption och sekvenseringsutbyten än andra membran Rekommenderas för blotting av proteiner mindre än 20 kDa Förhindrar genomblåsning av lågmolekylära proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 9 cm |
| Bredd (metrisk) | 12 cm |
| För användning med (applikation) | För sekvensering av låg förekomst eller låg molekylvikt (< 20 000 Dalton) proteiner |
| Formatera | Ark |
| Material | Immobilon-P SQ |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Mått (LxB) | 9 x 12 cm |