Läs mer
Merck Immobilon™ Western Chemiluminescent HRP Substrat (ECL )
Produktkod. 11556345 Handla allt Merck Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 25 ml
2 x 50 ml
2 x 250 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Tillräckligt för:
1000 cm 2 membran
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek Tillräckligt för
11556345 2 x 250 ml Paket med 2 -
11536345 2 x 25 ml Paket med 2 -
11546345 2 x 50 ml Paket med 2 1000 cm 2 membran
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11556345 Leverantör Merck Leverantörsnummer WBKLS0500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Innehåller
Luminol, peroxide solution
Ger hög känslighet över ett brett detektionsområde till ett ekonomiskt pris
  • Kombinerar hög känslighet och låg bakgrund
  • Tillåter detektion av proteiner med hög och låg förekomst i mitten av femtogramintervallet
  • Sänker antikroppsförbrukningen med två till fem gånger jämfört med mindre känsliga reagenser
  • Kompatibel med PVDF och nitrocellulosamembran samt alla vanliga buffertar och blockerande reagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Dot/Slot Blot
Kvantitet 2 x 250 ml
Substrat Pepparrotsperoxidas
Tillräckligt för 5000 cm 2 membran
Innehåll och lagring 250 ml luminol, 250 ml peroxidlösning. 2 °C till 8 °C