Läs mer
Merck Immobilon™ Western Chemiluminescent HRP Substrat (ECL )
Produktkod. p-3016466 Handla allt Merck Produkter
Kvantitet:
2 x 25 ml
2 x 50 ml
2 x 250 ml
Tillräckligt för:
1000 cm 2 membran
5000 cm 2 membran
500cm 2 membran
Kit Innehåll:
25 ml luminol, 25 ml peroxidlösning
250 ml luminol, 250 ml peroxidlösning
50 ml luminol, 50 ml peroxidlösning
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11536345
Brand: Merck WBKLS0050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Luminol, peroxide solution
Ger hög känslighet över ett brett detektionsområde till ett ekonomiskt pris
  • Kombinerar hög känslighet och låg bakgrund
  • Tillåter detektion av proteiner med hög och låg förekomst i mitten av femtogramintervallet
  • Sänker antikroppsförbrukningen med två till fem gånger jämfört med mindre känsliga reagenser
  • Kompatibel med PVDF och nitrocellulosamembran samt alla vanliga buffertar och blockerande reagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Dot/Slot Blot
Kvantitet 2 x 25 ml
Substrat Pepparrotsperoxidas
Tillräckligt för 500cm 2 membran
Kit Innehåll 25 ml luminol, 25 ml peroxidlösning
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C