Läs mer
Merck Integritetstestsats för små volymenheter
Produktkod. 10762161 Handla allt Merck Produkter
Change view
Porstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Porstorlek unitSize
10762161 5 μm Varje
1 options
Produktkod. 10762161 Leverantör Merck Leverantörsnummer SLTEST000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För enheter med liten volym
  • Bekväm bubbelpunktstestning
  • För ventilerade och icke-ventilerade enheter
  • Testar ett brett utbud av porstorlekar och membrantyper
  • Millipore membranfilterenheter kan integritetstestas med hjälp av bubbelpunktstestmetoden. Små, sprutdrivna membranfilterenheter med 15 cm2 filtreringsyta, som t.ex Millex och Sterivex enheter, kan bekvämt testas med integritetstestaren i spruttyp.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Porstorlek 5 μm
    Filtreringsområde 15 cm 2
    Typ Integritetstestare